missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MuRF1/TRIM63 Antibody (6H6D4) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
203.00€ - 552.00€
Spécification
| Antigène | MuRF1/TRIM63 |
|---|---|
| Clone | 6H6D4 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Dilution | ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18275010
|
Novus Biologicals
NBP2-52515 |
0.1 mg |
552.00€
0.10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18613918
|
Novus Biologicals
NBP2-52515-0.025mg |
0.025 mg |
203.00€
0.03mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
MuRF1/TRIM63 Monoclonal specifically detects MuRF1/TRIM63 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Spécification
| MuRF1/TRIM63 | |
| 1 mg/mL | |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Zinc Finger | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| 84676 | |
| Synthesized peptide of human MuRF1 (AA: 293-304). | |
| Primary | |
| 40.2 kDa |
| 6H6D4 | |
| ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| EC 6.3.2.-, IRFMURF2, Iris RING finger protein, MuRF1, MuRF-1, muscle specific ring finger protein 2, Muscle-specific RING finger protein 1, RING finger protein 28FLJ32380, RNF28E3 ubiquitin-protein ligase TRIM63, SMRZMURF-1, Striated muscle RING zinc finger protein, tripartite motif containing 63, tripartite motif-containing 63, Tripartite motif-containing protein 63 | |
| TRIM63 | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit