Learn More
MUTYH Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
121.38€ - 325.38€
Spécification
Antigène MUTYH
Concentration 0.5 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16814334
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
15237-1-AP-20UL
20 μL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16804334
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
15237-1-AP-150UL
150 μL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
MYH (mutY homolog (E. coli )) is a DNA glycosylase mismatch repair enzyme that in conjunction with mutM (OGG1), cleaves adenine residues paired with either oxidized (8-hydroxyguanines) or non-modified guanines in order to correct A/G and A/C mismatches. Repair of most modified and mispaired bases in the genome is initiated by DNA glycosylases, which bind and cleave N-glycosyl bonds to initiate base excision repair. MYH is crucial for the avoidance of mutations resulting from oxidative DNA damage. Multiple N-terminal splice variants of MYH exist in mammalian cells. Increasing levels of MYH in A549 cells exposed to oxygen and infrared radiation leads to improvements in cell survival. Biallelic MYH germ-line mutations predispose humans to colorectal adenomas and carcinomas. MYH is abundant in neurons where mitochondrial genomes exposed to reactive oxygen species (ROS) that damage DNA must maintain integrity over the entire mammalian life span.
Spécification
Spécification
MUTYH
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q8R5G2, Q99P21, Q9UIF7
170841, 4595, 70603
MUTYH Fusion Protein Ag7359
Primary
-20°C
MUTYH
0.5 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
hMYH, MutY homolog, mutY homolog (E. coli), MUTYH, MYH
MUTYH
IgG
Antigen Affinity Chromatography