missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mycobacterium avium Antibody (2A4) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NB100-64559
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Mycobacterium avium Monoclonal specifically detects Mycobacterium avium in Bacteria samples. It is validated for ELISA.
Spécification
| Mycobacterium avium | |
| Monoclonal | |
| 1.0 mg/mL | |
| ELISA 1:5000 | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Specific for Mycobacterium avium. It does not react with Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium phlei, Corynebacterium bovis or Mycoplasma bovis. | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
| ELISA | |
| 2A4 | |
| Unconjugated | |
| m avium, M. avium | |
| Mycobacterium Avium cell extract. | |
| 0.1 mg | |
| Primary | |
| Bacteria | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu