missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mycobacterium avium Antibody (2A4) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
204.00€ - 488.00€
Spécification
| Antigène | Mycobacterium avium |
|---|---|
| Clone | 2A4 |
| Concentration | 1.0 mg/mL |
| Dilution | ELISA 1:5000 |
| Applications | ELISA |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18094754
|
Novus Biologicals
NB100-64559-0.025MG |
0.025 mg |
204.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18080906
|
Novus Biologicals
NB100-64559 |
0.1 mg |
488.00€
0.10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Mycobacterium avium Monoclonal specifically detects Mycobacterium avium in Bacteria samples. It is validated for ELISA.Spécification
| Mycobacterium avium | |
| 1.0 mg/mL | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Bacteria | |
| IgG1 | |
| Protein G purified | |
| Specific for Mycobacterium avium. It does not react with Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium phlei, Corynebacterium bovis or Mycoplasma bovis. |
| 2A4 | |
| ELISA 1:5000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Mycobacterium Avium cell extract. | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit