Learn More
Myelin Basic Protein Ab-1 Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
Myelin Basic Protein Ab-1, Rabbit Polyclonal Antibody is one marker in a comprehensive antibody portfolio that addresses all major disease states, ensuring the ideal tests are always available.
180.00€ - 892.50€
Spécification
Antigène Myelin Basic Protein Ab-1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Espèces hôtes Rabbit
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Forme Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Forme Prix Quantité et disponibilité  
12692917
Afficher les documents
Epredia
RB-1460-A0
100 μL Concentrated Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12602927
Afficher les documents
Epredia
RB-1460-A1
500 μL Concentrated Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12682917
Afficher les documents
Epredia
RB-1460-A
1 mL Concentrated Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12632927
Afficher les documents
Epredia
RB-1460-R7
7 mL Prediluted Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Myelin basic protein accounts for about 30% of the proteins in myelin from the central nervous system. It is best known for its capacity to induce experimental allergic encephalomyelitis (EAE), a T-lymphocyte mediated disease due to delayed-type hypersensitivity; though each animal species appears to respond to a different fragment of the 170 amino acid polypeptide. Myelin basic protein is expressed in oligodendrocytes, myelin of white matter in the brain and spinal cord and in peripheral nerves.
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human. Others not known.
Immunogen: Myelin basic protein isolated from human brain
Positive Control: Brain
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin )
Spécification
Spécification
Myelin Basic Protein Ab-1
Polyclonal
Rabbit
Neuroscience
Myelin basic protein isolated from human brain
Primary
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD