missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-PAC Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Novus Biologicals NBP2-93036-0.1ml

Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 18615810

  • 470.00€ / 0.01mL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

N-PAC Polyclonal antibody specifically detects N-PAC in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

N-PAC
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000
BM045, Cytokine-like nuclear factor N-PAC, Glyoxylate reductase 1 homolog, glyoxylate reductase 1 homolog (Arabidopsis), HIBDLnuclear protein 60 kDa, NP603-hydroxyisobutyrate dehydrogenase-like protein, N-PAC, nuclear protein 60kDa, Nuclear protein NP60, Nuclear protein of 60 kDa, putative oxidoreductase GLYR1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 70-270 of human GLYR1 (NP_115958.2). MIKINKGKRFQQAVDAVEEFLRRAKGKDQTSSHNSSDDKNRRNSSEERSRPNSGDEKRKLSLSEGKVKKNMGEGKKRVSSGSSERGSKSPLKRAQEQSPRKRGRPPKDEKDLTIPESSTVKGMMAGPMAAFKWQPTASEPVKDADPHFHHFLLSQTEKPAVCYQAITKKLKICEEETGSTSIQAADSTAVNGSITPTDKKI
0.1 mL
Signal Transduction
84656
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis