Learn More
N-PAC Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 470.00€
Spécification
| Antigène | N-PAC |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18606881
|
Novus Biologicals
NBP2-93036-0.02ml |
0.02 mL |
190.00€
0.02mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18615810
|
Novus Biologicals
NBP2-93036-0.1ml |
0.1 mL |
470.00€
0.01mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
N-PAC Polyclonal antibody specifically detects N-PAC in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotSpécification
| N-PAC | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Signal Transduction | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 84656 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| BM045, Cytokine-like nuclear factor N-PAC, Glyoxylate reductase 1 homolog, glyoxylate reductase 1 homolog (Arabidopsis), HIBDLnuclear protein 60 kDa, NP603-hydroxyisobutyrate dehydrogenase-like protein, N-PAC, nuclear protein 60kDa, Nuclear protein NP60, Nuclear protein of 60 kDa, putative oxidoreductase GLYR1 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 70-270 of human GLYR1 (NP_115958.2). MIKINKGKRFQQAVDAVEEFLRRAKGKDQTSSHNSSDDKNRRNSSEERSRPNSGDEKRKLSLSEGKVKKNMGEGKKRVSSGSSERGSKSPLKRAQEQSPRKRGRPPKDEKDLTIPESSTVKGMMAGPMAAFKWQPTASEPVKDADPHFHHFLLSQTEKPAVCYQAITKKLKICEEETGSTSIQAADSTAVNGSITPTDKKI | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |