Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de stockage cryogénique Nalgene™ pour systèmes Locator™ et Locator Plus
Obtenez une solution complète lorsque le plastique est préféré au carton.
59.10€ - 963.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13477649
|
Thermo Scientific™
CS509X10 |
hauteur 4 in : 5,0 ml, 81 flacons/boîte, 1/carton |
59.10€
81 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12874372
|
Thermo Scientific™
CS509X24 |
hauteur 2 in : 1,0 et 1,5 ml, 100 flacons/boîte, boîte de 10 |
213.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12745918
|
Thermo Scientific™
CS509X3 |
2 po de hauteur : 2,0 ml, 25 flacons par boîte, carton de 80 |
963.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13497649
|
Thermo Scientific™
CS509X4 |
Hauteur : 2 in, 2,0 ml, 81 flacons/boîte, 40/carton |
743.00€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13487649
|
Thermo Scientific™
CS509X5 |
hauteur 2 in : 2,0 ml, 81 flacons/boîte, 20/carton |
371.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Obtenez une solution complète lorsque le plastique est préféré au carton. Les boîtes de stockage cryogénique Thermo Scientific™ Nalgene™ pour systèmes Locator™ et Locator Plus s’adaptent aux racks pour congélateurs Thermo Scientific en acier inox, ultra-basse température.
- La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.