Learn More
Thermo Scientific™ Filtres pour centrifugeuse non stériles de 2 ml
Filtrez des volumes allant jusqu’à 2 ml avec ces filtres en polypropylène de 2 ml pour centrifugation
121.48€ - 134.97€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Modèle de centrifugeuse sur pieds ou paillasse |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Matériau de boîtiers | Polypropylène |
Gamme de produits | Target2 |
Type | Filtre centrifuge |
Code produit | Marque | Matériau (membrane) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (membrane) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10201345
|
Thermo Scientific™
F2520-1 |
Acétate de cellulose | 0,22 μm |
121.48€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10608625
|
Thermo Scientific™
F2520-2 |
Acétate de cellulose | 0,45 μm |
128.48€
25 pièces |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10477254
|
Thermo Scientific™
F2520-3 |
Nylon | 0,2 μm |
128.48€
25 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10097694
|
Thermo Scientific™
F2520-4 |
Nylon | 0,45 μm |
128.48€
25 pièces |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10753016
|
Thermo Scientific™
F2520-5 |
PVDF | 0,2 μm |
134.97€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10017304
|
Thermo Scientific™
F2520-6 |
PVDF | 0,45 μm |
134.97€
25 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10077344
|
Thermo Scientific™
F2520-7 |
PTFE | 0,2 μm |
121.48€
25 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10587435
|
Thermo Scientific™
F2520-8 |
PTFE | 0,45 μm |
123.72€
25 pièces |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Filtrez des volumes allant jusqu’à 2 ml grâce à ces filtres pour centrifugation non stériles de 2 ml Thermo Scientific™ National. Les filtres sont dotés d’un boîtier de filtre en polypropylène vierge avec tube récepteur conique de 5 ml, dotés d’un bouchon et peuvent être utilisés avec toutes les centrifugeuses de laboratoire sur paillasse ou sur pieds.
- Force centrifuge maximale de 5 000 x G
- Non stérile
- Conditionnés en vrac
Spécification
Modèle de centrifugeuse sur pieds ou paillasse | |
Polypropylène | |
Filtre centrifuge |
Non stérile | |
Target2 | |
2 ml |