Learn More
Deutsch Neumann™ Poires pour pipette de sécurité Flip™
Réduisent les risques de pipetage lors de la manipulation de liquides toxiques, corrosifs, contaminés par des bactéries ou de mauvaise odeur. Les poires pour pipette de sécurité Deutsch Neumann™ Flip™ sont fabriquées en caoutchouc naturel.
4.45€ - 4.95€
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10436511
|
Deutsch Neumann™
4710021 |
Vert |
4.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10473194
|
Deutsch Neumann™
4710001 |
Rouge |
4.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Seulement deux points de fonctionnement
- Évacuer via la nouvelle soupape automatique
- Disponibilité dans toute une gamme de couleurs
- La poire pour pipette de sécurité le plus simple disponible est la poire de conception à une seule main
- Possibilité de nettoyer l’intérieur de la poire en enlevant la soupape brevetée et en la rinçant
Spécification
Caoutchouc naturel |