missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nav1.5 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
188.00€ - 470.00€
Spécification
| Antigène | Nav1.5 |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:1000 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18658002
|
Novus Biologicals
NBP2-94760-0.02ml |
0.02 mL |
188.00€
0.02mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18678112
|
Novus Biologicals
NBP2-94760-0.1ml |
0.1 mL |
470.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Nav1.5 Polyclonal antibody specifically detects Nav1.5 in Mouse samples. It is validated for Western BlotSpécification
| Nav1.5 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, Hypoxia | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 6331 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500 - 1:1000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Mouse | |
| cardiac sodium channel alpha subunit, cardiac tetrodotoxin-insensitive voltage-dependent sodium channel alpha subunit, CDCD2VF1, HB1sodium channel, voltage-gated, type V, alpha (long QT syndrome 3), HB2, HBBD, HH1CMD1E, ICCD, IVF, LQT3SSS1CMPD2, Nav1.5, PFHB1, Sodium channel protein cardiac muscle subunit alpha, sodium channel protein type 5 subunit alpha, sodium channel protein type V alpha subunit, Sodium channel protein type V subunit alpha, sodium channel, voltage-gated, type V, alpha subunit, Voltage-gated sodium channel subunit alpha Nav1.5 | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1950-2016 of human Nav1.5 (NP_932173.1). YVMSENFSRPLGPPSSSSISSTSFPPSYDSVTRATSDNLQVRGSDYSHSEDLADFPPSPDRDRESIV | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit