Learn More
NBS1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | NBS1 |
---|---|
Concentration | 0.14 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16816465
|
Proteintech
55025-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16806465
|
Proteintech
55025-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The antibody is specific to NBN.
The p95 gene (identical to NBS1 and nibrin) is a member of the hMre11/hRad50 double-strand break complex. This protein complex has been implicated in Nijmegen breakage syndrome, an autosomal recessive disorder marked by increased cancer incidence, cell cycle checkpoint deficits, and ionizing radiation sensitivity, thus revealing a direct molecular link between double-strand break repair and cell cycle checkpoint functions.Spécification
NBS1 | |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
O60934, Q9JIL9, Q9R207 | |
27354, 4683, 85482 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
NBN |
0.14 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
AT V1, AT V2, ATV, NBN, NBS, NBS1, nibrin, P95 | |
NBN | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |