Learn More
NCK1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | NCK1 |
---|---|
Concentration | 0.21 mg/mL |
Applications | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16814344
|
Proteintech
15247-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16804344
|
Proteintech
15247-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
NCK1 is one of the signaling and transforming proteins containing Src homology 2 and 3 (SH2 and SH3) domains. It is located in the cytoplasm and is an adaptor protein involved in transducing signals from receptor tyrosine kinases to downstream signal recipients such as RAS. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found.Spécification
NCK1 | |
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P16333, Q99M51 | |
17973, 300955, 4690 | |
NCK1 Fusion Protein Ag0979 | |
Primary | |
-20°C | |
NCK1 |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Cytoplasmic protein NCK1, NCK, Nck 1, NCK adaptor protein 1, NCK1, NCKalpha | |
Nck1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |