Learn More
NCOA5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | NCOA5 |
---|---|
Concentration | 0.31 mg/mL |
Applications | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16839684
|
Proteintech
20175-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16829684
|
Proteintech
20175-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a coregulator for the alpha and beta estrogen receptors and the orphan nuclear receptor NR1D2. The protein localizes to the nucleus, and is thought to have both coactivator and corepressor functions. Its interaction with nuclear receptors is independent of the AF2 domain on the receptors, which is known to regulate interaction with other coreceptors. Several alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.Spécification
NCOA5 | |
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q91W39, Q9HCD5 | |
228869, 296372, 57727 | |
NCOA5 Fusion Protein Ag14014 | |
Primary | |
-20°C | |
NCOA5 |
0.31 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CIA, KIAA1637, NCoA 5, NCOA5, nuclear receptor coactivator 5 | |
NCOA5 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |