missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NEDD4L Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2F6H6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spezifikation
Antigène | NEDD4L |
---|---|
Clone | 2F6H6 |
Concentration | 1000 μg/mL |
Applications | Western Blot, ELISA |
Classification | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16829815
|
Proteintech
67276-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16819815
|
Proteintech
67276-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Beschreibung
The NEDD4L antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human NEDD4L. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The NEDD4L antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
NEDD4L | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
23327 | |
Primary |
2F6H6 | |
Western Blot, ELISA | |
Unconjugated | |
Human, Rat, Mouse | |
IgG1 |