missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nestin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 4 publications
226.00€ - 517.00€
Spécification
| Antigène | Nestin |
|---|---|
| Concentration | 1 mg/mL |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:500 |
| Applications | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18289680
|
Novus Biologicals
NB300-265SS |
0.025 mL |
226.00€
25µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18769773
|
Novus Biologicals
NB300-265 |
517.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
Nestin Polyclonal specifically detects Nestin in Human, Canine, Mouse (Negative), Rabbit (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Spécification
| Nestin | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:500 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Angiogenesis, Cancer, Cellular Markers, Cytoskeleton Markers, Extracellular Matrix, Neuronal Cell Markers, Neuronal Stem Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers | |
| Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.1% Sodium Azide | |
| FLJ21841, nestin | |
| NES | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| This is specific for human nestin. |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human, Canine, Mouse (Negative), Rabbit (Negative), Rat (Negative) | |
| P48681 | |
| 10763 | |
| Recombinant human Nestin protein (corresponding to residues 1464-1614). [UniProt# P48681] | |
| Primary | |
| Store at 4C. Do not freeze. |
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit