missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Neurexin 3/NRXN3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
227.00€ - 326.00€
Spécification
| Antigène | Neurexin 3/NRXN3 |
|---|---|
| Dilution | ELISA 1:5000-1:10000 |
| Applications | ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18681537
|
Novus Biologicals
NBP2-99887-100ul |
100 μg |
326.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18657957
|
Novus Biologicals
NBP2-99887-50ul |
50 μg |
227.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Neurexin 3/NRXN3 Polyclonal antibody specifically detects Neurexin 3/NRXN3 in Human samples. It is validated for ELISASpécification
| Neurexin 3/NRXN3 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cell Biology, Neuroscience | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 9369 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| ELISA 1:5000-1:10000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| C14orf60, chromosome 14 open reading frame 60, KIAA0743MGC176711, neurexin 3, neurexin III, Neurexin III-alpha, Neurexin III-beta, neurexin-3-beta | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human NRXN3/Neurexin 3 (Accession#: NP_620426.2; Met 1-Thr 357). | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit