Learn More
NFkB p105/p50, p Ser337 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
258.00€ - 398.00€
Spécification
Antigène NFkB p105/p50 (p Ser337)
Concentration 1.0 mg/mL
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Espèces hôtes Rabbit
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18281903
Afficher les documents
Novus Biologicals
NB100-82074-0.025ML
0.025 mL
258.00€
25µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18234700
Afficher les documents
Novus Biologicals
NB100-82074
0.05 mL
398.00€
0.05mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
NFkB p105/p50 Polyclonal specifically detects NFkB p105/p50 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
Spécification
NFkB p105/p50 (p Ser337)
Polyclonal
Rabbit
Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Neurodegeneration, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
P19838
4790
The antiserum was produced against synthesized phosphopeptide derived from human NF-kB p105/p50 around the phosphorylation site of serine 337 (R-K-SP-D-L).
Primary
Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
1.0 mg/mL
Unconjugated
RUO
Human, Rat, Mouse
DKFZp686C01211, DNA binding factor KBF1, DNA-binding factor KBF1, EBP-1, KBF1, NF-kappaB, NF-kappa-B, NF-kappabeta, NFKB-p105, NFKB-p50, nuclear factor kappa-B DNA binding subunit, nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit, nuclear factor NF-kappa-B p50 subunit, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 1MGC54151, p105, p50
NFKB1
IgG
Affinity Purified
Documents
Product Certifications
For Research Use Only