missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NFkB1/NFkB p105 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-05867-100ul
259.25 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
NFkB1/NFkB p105 Polyclonal antibody specifically detects NFkB1/NFkB p105 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
| NFkB1/NFkB p105 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:300-1:10000 | |
| DNA-binding factor KBF1, EBP-1, NF-kappa-B, NF-kB1, NFKB1, NFKB-p105, Nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit, Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 1, p105 | |
| Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human NFkB1/NFkB p105. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH7.0 | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 4790 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu