missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NFkB1/NFkB p105 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
220.00€ - 326.00€
Spécification
| Antigène | NFkB1/NFkB p105 |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:300-1:10000 |
| Applications | Western Blot, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18679737
|
Novus Biologicals
NBP3-05867-100ul |
100 μg |
326.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18657378
|
Novus Biologicals
NBP3-05867-50ul |
50 μg |
220.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
NFkB1/NFkB p105 Polyclonal antibody specifically detects NFkB1/NFkB p105 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ ImmunofluorescenceSpécification
| NFkB1/NFkB p105 | |
| Western Blot, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| DNA-binding factor KBF1, EBP-1, NF-kappa-B, NF-kB1, NFKB1, NFKB-p105, Nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit, Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 1, p105 | |
| Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human NFkB1/NFkB p105. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:300-1:10000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS, pH7.0 | |
| 4790 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit