Learn More
Ninein Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 326.00€
Spécification
| Antigène | Ninein |
|---|---|
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18687522
|
Novus Biologicals
NBP2-97595-100ul |
100 μg |
326.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18635714
|
Novus Biologicals
NBP2-97595-50ul |
50 μg |
216.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ninein Polyclonal antibody specifically detects Ninein in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Spécification
| Ninein | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cell Biology, Cell Cycle and Replication | |
| PBS (pH 7.0) | |
| 51199 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Glycogen synthase kinase 3 beta-interacting protein, GSK3B-interacting protein, hNinein, KIAA1565, ninein, ninein (GSK3B interacting protein), ninein centrosomal protein | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Ninein fragment. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |