Learn More
NK1,1 de souris anti-souris, Super Bright 702, clone : PK136, eBioscience™
Anticorps monoclonal de souris
Marque: Affymetrix eBioscience 67-5941-82
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Description: The H57-597 monoclonal antibody reacts with the beta chain of mouse TCR. TCR beta is expressed by thymocytes in a developmentally regulated manner and a majority of peripheral T cells. Crosslinking of the TCR complex with H57-597 induces activation and proliferation of T cells or apoptosis based on assay conditions. H57-597 is used as a phenotypic marker for TCR beta expressing T cells. Applications Reported: This H57-597 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This H57-597 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This may be used at less than or equal to 0.25 μg per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest. Super Bright 702 is a tandem dye that can be excited with the violet laser line (405 nm) and emits at 702 nm. We recommend using a 710/50 bandpass filter. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome. When using two or more Super Bright dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Staining Buffer (Product No. SB-4400) to minimize any non-specific polymer interactions.
Veuillez vous reporter à la fiche technique de Super Bright Staining Buffer pour plus d’informations. Sensibilité à la lumière : Ce colorant en tandem est sensible à l’oxydation photoinduite. Veuillez protéger ce flacon et les échantillons colorés de la lumière. Fixation : Les échantillons peuvent être stockés dans le tampon de fixation IC (produit nº 00-8222) (100 μl d’échantillon de cellule + 100 μl de tampon de fixation IC) ou dans la solution Fix/Lyse 1-step (produit nº 00-5333) jusqu’à 3 jours dans l’obscurité à 4°C avec un impact minimal sur la luminosité et l’efficacité / compensation FRET. Certaines généralisations concernant les performances des fluorophores après la fixation peuvent être effectuées, mais les performances spécifiques des clones doivent être déterminées de manière empirique. Excitation : 405 nm, émission : 702 Nm ; laser : Laser violet Le NK1,1 (sous-famille B des récepteurs de type lectine de cellules tueuses, membre 1, KLRB1, NKR-P1A, CD161, cluster de différenciation161) fait référence aux cellules tueuses naturelles (Natural Killer, NK), des lymphocytes qui médient la cytotoxicité et sécrètent des cytokines après stimulation immunitaire. Plusieurs gènes de la superfamille de lectines de type C, y compris la famille de glycoprotéines NKRP1 chez les rongeurs, sont exprimés par les cellules NK et peuvent être impliqués dans la régulation de la fonction cellulaire NK. La protéine KLRB1 contient un domaine extracellulaire avec plusieurs motifs caractéristiques des lectines de type C, un domaine transmembranaire et un domaine cytoplasmique. La protéine KLRB1, NKR-P1A ou CD161, est classée comme protéine membranaire de type II car elle possède une extrémité C externe. NKR-P1A, le récepteur encodé par le gène KLRB1, reconnaît la transcription-1 de type lectine (LLT1) comme un ligand fonctionnel.Spécification
NK 1,1 | |
Monoclonal(e) | |
0,2 mg/ml | |
PBS avec ASB et 0,09 % azoture de sodium ; pH de 7,2 | |
P27814 | |
Souris | |
100 μg | |
Primaire | |
Souris | |
Anticorps | |
IgG2a κ |
Cytométrie en flux | |
PK136 | |
Super Bright 702 | |
Klrb1c | |
Klrb1c | |
Chromatographie d’affinité | |
RUO | |
17059 | |
4°C, stocker dans l‘obscurité, NE PAS CONGELER ! | |
Liquide |