Learn More
NKIAMRE Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | NKIAMRE |
---|---|
Concentration | 0.4 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16892294
|
Proteintech
13888-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16882294
|
Proteintech
13888-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The protein encoded by this gene is a member of cyclin-dependent protein kinase (CDK) family. CDK family members are highly similar to the gene products of Saccharomyces cerevisiae cdc28, and Schizosaccharomyces pombe cdc2, and are known to be important regulators of cell cycle progression. This gene was identified as a gene absent in leukemic patients with chromosome 5q deletion. This loss may be an important determit of dysmyelopoiesis. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.Spécification
NKIAMRE | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
Q8BLF2, Q8IVW4, Q9JM01 | |
213084, 51265, 60396 | |
NKIAMRE Fusion Protein Ag4812 | |
Primary | |
-20°C | |
CDKL3 |
0.4 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CDKL3, cyclin dependent kinase like 3, NKIAMRE | |
CDKL3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |