missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NKX2.2 Mouse, Clone: rNX2/294, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: EnquireBio 4821-MSM6-P1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
| NKX2.2 | |
| Nuclear | |
| rNX2/294 | |
| Unconjugated | |
| XP_006723629 | |
| Mouse | |
| 40-50kDa | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 4821 | |
| IgG2b κ |
| Immunohistochemistry | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
| NKX2-2 | |
| Human full-length recombinant NKX2.2 protein | |
| Pancreas or Ewing s sarcoma | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu