Learn More
Invitrogen™ Agent réducteur d’échantillons NuPAGE™ (10X)
Réactif prêt à l’emploi pour la réduction des échantillons de protéines en vue de l’électrophorèse sur gel de protéines
20.02€ - 106.00€
Spécification
Contenu et stockage | L’agent réducteur d’échantillons NuPAGE™ (500 mM de dithiothréitol) doit être conservé à 4°C. Garanti stable pendant 6 mois, sauf indication contraire mentionnée dans la documentation produit. |
---|---|
Concentration | 500 mM |
Type de produit | Agent réducteur d’échantillons |
Gamme de produits | NuPAGE™ |
Conditions d’expédition | Glace humide |
Includes: Agent réducteur d’échantillons NuPAGE (dithiothréitol 500 mm)
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10424012
|
Invitrogen™
NP0004 |
250μl |
20.02€
250µL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11569166
|
Invitrogen™
NP0009 |
10 ml |
106.00€
10mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
L’agent réducteur d’échantillons NuPAGE contient 500 mM de dithiothréitol (DTT), à une concentration 10X prête à l’emploi, sous une forme liquide stabilisée. Utiliser l’agent de réduction d’échantillons NuPAGE lors de la migration de protéines sur les gels NuPAGE Novex Bis-Tris pour conserver les échantillons protéiques à l’état réduit pendant l’électrophorèse.
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel 2D, focalisation isoélectrique, électrophorèse sur gel de protéines, fractionnement d’échantillons de protéines, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
L’agent réducteur d’échantillons NuPAGE™ (500 mM de dithiothréitol) doit être conservé à 4°C. Garanti stable pendant 6 mois, sauf indication contraire mentionnée dans la documentation produit. | |
Agent réducteur d’échantillons | |
Glace humide |
500 mM | |
NuPAGE™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.