Learn More
NSE gamma Mouse, Clone: ENO2/1375, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio 2026-MSM1-P0
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15939947
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Spécification
NSE gamma
Cytoplasmic
ENO2/1375
Unconjugated
NP_001966
Mouse
50kDa
Protein A/G Purified
RUO
2026
IgG2b
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
ENO2
A synthetic peptide corresponding to aa416-433 of human NSE gamma
HepG2, SH-SY-5Y, HeLa or Y79 cells. Pancreas, Cerebellum or Pheochromocytoma.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.