Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Nucleogel™ HPLC
720.00€ - 1885.00€
Product Code | Brand | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Price | Quantity & Availability | ||||||
10286841
|
Macherey-Nagel™
719469 |
1140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10388251
|
Macherey-Nagel™
719475 |
Matériau : Nucleogel SCX 1000-8 ; Diamètre intérieur : 4,6mm |
1140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10378631
|
Macherey-Nagel™
719501 |
Matériau : Gel nucléotidique ion 300 OA ; dia. int. : 7,8mm |
1885.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10206511
|
Macherey-Nagel™
720094.40 |
Matériau : Nucleotide Gel Anion II ; dia. int. : 4 mm |
720.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10496281
|
Macherey-Nagel™
719533 |
Matériau : Nucleotide Gel Anion I 7 ; dia. int. : 4,6mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Specifications
Colonne HPLC |