missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NUFIP2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 17752-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16827714

  • 325.38€ / 150µL
Expédition estimée: 28-09-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

NUFIP2 binds RNA.
Spécification

Spécification

NUFIP2
Polyclonal
Unconjugated
NUFIP2
182 FIP, 82 FIP, FIP 82, FMRP interacting protein 2, KIAA1321, NUFIP2, PIG1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
57532
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q7Z417
NUFIP2
NUFIP2 Fusion Protein Ag12094
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions