Learn More
NuMA Antibody (12A11), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
343.00€ - 533.00€
Spécification
Antigène NuMA
Clone 12A11
Dilution Flow Cytometry 1:50-1:200, ELISA
Applications Flow Cytometry, ELISA
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30027672
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-26451-50ul
50 μL
343.00€
50µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
30034487
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-26451-100ul
100 μL
533.00€
100µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
NuMA Monoclonal antibody specifically detects NuMA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA
Spécification
Spécification
NuMA
Flow Cytometry 1:50-1:200, ELISA
Monoclonal
Purified
RUO
Human
centrophilin stabilizes mitotic spindle in mitotic cells, nuclear mitotic apparatus protein 1, NUMA, NuMA protein, SP-H antigen, structural nuclear protein
A synthesized peptide derived from Human NuMA [UniProt Q14980]
Primary
Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
12A11
Flow Cytometry, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Breast Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Mitotic Regulators
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
4926
IgG
Affinity purified