Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour système Nunc™ Cell Factory™
Poursuivez le développement dʼapplications qui nécessitent un système de culture cellulaire mieux fermé grâce aux accessoires pour système Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™.
38.70€ - 1160.00€
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10562944
|
Thermo Scientific™
140099 |
Obturateur bleu | Flacon d’agitation jetable de 500 ml |
277.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10330525
|
Thermo Scientific™
146008 |
Cuve de grande taille en verre transparent à col large avec bouchon | Flacons d’agitation Proculture |
38.70€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10377873
|
Thermo Scientific™
167525 |
Ensemble de tubes de remplissage Cell Factory | Flacon d’agitation jetable de 500 ml |
47.50€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12663096
|
Thermo Scientific™
170615 |
Bouchon adaptateur de filtre, stérile | Flacon d’agitation jetable de 500 ml |
72.15€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11756745
|
Thermo Scientific™
179553 |
Avec graduations moulées | Flacon d’agitation jetable de 500 ml |
738.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11306891
|
Thermo Scientific™
140080 |
Entonnoir Cell Factory | Flacons d’agitation Proculture |
1160.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11376881
|
Thermo Scientific™
140067 |
Étui | Flacons d’agitation Proculture |
238.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10092151
|
Thermo Scientific™
147074 |
Emballé individuellement dans un sachet en aluminium | Flacon d’agitation jetable de 500 ml |
88.40€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15390332
|
Thermo Scientific™
140815 |
Jeu de tubulures avec connecteur MPC femelle | Systèmes Cell Factory (tous les modèles) |
351.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15778032
|
Thermo Scientific™
140817 |
Système Cell Factory Original | Flacon d’agitation jetable de 500 ml |
461.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12823133
|
Thermo Scientific™
173250 |
Ensemble de filtre, 37mm | Flacon d’agitation jetable de 500 ml |
95.55€
2 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11366881
|
Thermo Scientific™
140065 |
Arbre de turbine à double palier | Flacons d’agitation Proculture |
131.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 03-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11377734
|
Thermo Scientific™
171840 |
Connecteur en PEHD | S’adapte à tous les systèmes Cell Factory |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15390292
|
Thermo Scientific™
140817 |
Système Cell Factory Original | Flacon d’agitation jetable de 500 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15357026
|
Thermo Scientific™
173250 |
Ensemble de filtre, 37mm | Flacon d’agitation jetable de 500 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10144302
|
Thermo Scientific™
173249 |
Filtre d’aération avec connecteur en PEHD, 0.22 µm | Cell Factory Systems (all models) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10274451
|
Thermo Scientific™
170769 |
Kit de démarrage pour le système Cell Factory | Systèmes Cell Factory (tous les modèles) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Poursuivez le développement dʼapplications qui nécessitent un système de culture cellulaire mieux fermé grâce aux accessoires pour système Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™. Réduisez le besoin d’interventions ouvertes et encouragez l’utilisation de méthodes aseptiques pour la manipulation des liquides lors du remplissage, de l’inoculation, de la culture et de la récolte du système Cell Factory.
Facilité des connexions- Raccordez une poche de milieu de culture ou un jeu de tubulures à n’importe quel “cell factory” (système de culture cellulaire de masse)
- Le processus de nettoyage et les validations de stérilité sont minimisés
- Accessoires stérilisés aux rayons gamma et conditionnés séparément (remarque : les connecteurs réf. 140099 et 173250 ne sont pas disponibles en version irradiée aux rayons gamma)
- Options de ventilation qui offrent une aération supplémentaire lors du remplissage et de la récolte par gravité ou à l’aide d’une pompe péristaltique
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.