missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Occludin Antibody (8H8), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-26449-50ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Occludin Monoclonal antibody specifically detects Occludin in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
Spécification
| Occludin | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry | |
| 8H8 | |
| Flow Cytometry 1:50-1:200, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200 | |
| BLCPMG, occludin | |
| A synthesized peptide derived from Human Occludin [UniProt Q16625] | |
| 50 μL | |
| Signal Transduction | |
| 100506658 | |
| Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu