Learn More
Occludin Antibody (8H8), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
355.00€ - 533.00€
Spécification
| Antigène | Occludin |
|---|---|
| Clone | 8H8 |
| Dilution | Flow Cytometry 1:50-1:200, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200 |
| Applications | Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30038699
|
Novus Biologicals
NBP3-26449-50ul |
50 μL |
355.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30030343
|
Novus Biologicals
NBP3-26449-100ul |
100 μL |
533.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Occludin Monoclonal antibody specifically detects Occludin in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, ImmunohistochemistrySpécification
| Occludin | |
| Flow Cytometry 1:50-1:200, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| BLCPMG, occludin | |
| A synthesized peptide derived from Human Occludin [UniProt Q16625] | |
| Primary | |
| Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 8H8 | |
| Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Signal Transduction | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol | |
| 100506658 | |
| IgG | |
| Affinity purified |