Learn More
OCT-2 (POU2F2) (B-Cell Marker) Mouse, Clone: OCT2/2136, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: EnquireBio 5452-MSM1-P1
478.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
OCT-2 (POU2F2) (B-Cell Marker) | |
Nuclear | |
OCT2/2136 | |
Unconjugated | |
Mouse | |
60kDa | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
RUO | |
5452 | |
IgG1 κ |
Immunohistochemistry | |
Monoclonal | |
200μg/mL | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant fragment of human OCT2 protein (apprx. aa 112-297) | |
Raji or U-937 cells. Spleen or Tonsil. | |
100 μg | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
OCT-2 (POU2F2) (B-Cell Marker) Mouse, Clone: OCT2/2136, enQuireBio™ > 100 μg
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu