Learn More
ODAM Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | ODAM |
---|---|
Concentration | 0.37 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16836164
|
Proteintech
16509-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16826164
|
Proteintech
16509-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Tooth-associated epithelia protein that probably plays a role in odontogenesis, the complex process that results in the initiation and generation of the tooth. May be incorporated in the enamel matrix at the end of mineralization process. Involved in the induction of RHOA activity via interaction with ARHGEF and expression of downstream factors such as ROCK. Plays a role in attachment of the junctional epithelium to the tooth surface.Spécification
ODAM | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
A1E959 | |
54959 | |
ODAM Fusion Protein Ag9726 | |
Primary | |
-20°C | |
ODAM |
0.37 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
APIN, ODAM | |
ODAM | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |