missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ODF1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | ODF1 |
---|---|
Concentration | 0.35 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16843225
|
Proteintech
24736-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16833225
|
Proteintech
24736-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The outer dense fibers are cytoskeletal structures that surround the axoneme in the middle piece and principal piece of the sperm tail. The fibers function in maintaining the elastic structure and recoil of the sperm tail as well as in protecting the tail from shear forces during epididymal transport and ejaculation. Defects in the outer dense fibers lead to abnormal sperm morphology and infertility. The human outer dense fibers contains at least 10 major proteins and this gene encodes the main protein.Spécification
ODF1 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
P21769, Q14990, Q61999 | |
18285, 24610, 4956 | |
ODF1 Fusion Protein Ag20562 | |
Primary | |
-20°C | |
ODF1 |
0.35 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
HSPB10, ODF, ODF1, ODF2, ODF27, ODFP, ODFPG, ODFPGA, ODFPGB, Outer dense fiber protein 1, RT7, SODF | |
Odf1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |