Learn More
OLIG2 (Marker of Glial Brain Tumors) Mouse, Clone: OLIG2/2400, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 478.00€
Spécification
| Antigène | OLIG2 (Marker of Glial Brain Tumors) |
|---|---|
| Clone | OLIG2/2400 |
| Concentration | 200μg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15929707
|
EnquireBio
10215-MSM1-P0 |
20 μg | |||||||
|
15939707
|
EnquireBio
10215-MSM1-P1 |
100 μg |
554.40€ 478.00€ / 100µg Économisez 76.40€ 13% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| OLIG2 (Marker of Glial Brain Tumors) | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant fragment of human OLIG2 protein (apprx. aa 1-141) | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 30-40kDa |
| OLIG2/2400 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 10215 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| Nuclear | |
| THP-1 cells. Astrocytoma |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
OLIG2 (Marker of Glial Brain Tumors) Mouse, Clone: OLIG2/2400, enQuireBio™