Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ Type II Medical Masks with Earloops
Pleated medical mask with anti-fog nose clip can be used during transport of contagious patients.
5.85€ - 176.00€
Spécification
Fastening Type | Contours d’oreille |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Modèle | Plissée |
Jetable | Oui |
À utiliser avec (application) | Médical |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17760179
|
Kolmi Hopen™
M14311-30-2000 |
Bleu |
176.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17770179
|
Kolmi Hopen™
M14321-30 |
Vert |
5.85€
60 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- High filtration media (polypropylene)
- Two wide and comfortable elastic bands
- Very soft polypropylene edges
- Anatomical folding limits exposure to face
- Integrated anti-fog nose bar
- Fiberglass-free filter
- Produced in ISO 8 clean room (particle and microbiological control)
Spécification
Contours d’oreille | |
Plissée | |
Médical |
Polypropylène | |
Oui |