Learn More
Thermo Scientific™ Ajusteurs de force ionique ISE Orion™ et réactifs spéciaux
Prenez des mesures d’ISE plus précises et reproductibles grâce aux ajusteurs de force ionique (ISA) ISE et réactifs spéciaux Thermo Scientific™ Orion™.
70.00€ - 507.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Électrode sélective d’ions |
---|---|
Type | Réactifs pour électrodes sélectives d’ions |
À utiliser avec (application) | Ajusteurs de force ionique utilisés pour l’analyse avec des électrodes sélectives d’ions et des réactifs spéciaux utilisés avec certaines électrodes sélectives d’ions |
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11722787
|
Thermo Scientific™
841101 |
Solution de stockage pour électrodes ammoniac | 475 ml |
76.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12049967
|
Thermo Scientific™
841111 |
Solution tampon à ajusteur de force ionique pour électrodes sélectives d’ions de sodium, 475 ml | 475 ml |
70.00€
475mL |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
12038882
|
Thermo Scientific™
841113 |
Solution de reconditionnement pour électrode sodium | 475 ml |
115.00€
475mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11767527
|
Thermo Scientific™
930710 |
Solution de suppression des interférences dues aux nitrates pour électrode nitrate | 475 ml |
104.00€
475mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11777527
|
Thermo Scientific™
930711 |
ISA pour électrodes fluoroborate, nitrate, perchlorate | 475 ml |
104.00€
475mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11717537
|
Thermo Scientific™
931911 |
ISA pour électrode potassium | 475 ml |
125.00€
475mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11747537
|
Thermo Scientific™
932011 |
ISA pour électrode de calcium | 475 ml |
123.00€
475mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11976079
|
Thermo Scientific™
940011 |
ISA pour électrodes bromure, cadmium, chlorure, cuprique, iodure, sulfure, thiocyanate | 475 ml |
101.00€
475mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11757647
|
Thermo Scientific™
940909 |
TISAB II pour électrode fluorure | 3.8 l |
163.00€
3.80L |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11966089
|
Thermo Scientific™
940911 |
TISAB III Concentré pour électrode fluorure | 475 ml |
175.00€
475mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10665261
|
Thermo Scientific™
940999 |
TISAB II pour électrode fluorure | 4 x 1 gal |
507.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11777777
|
Thermo Scientific™
941609 |
Tampon antioxidant sulfure (TAS) pour électrode de sulfure | 4 x 475 ml |
320.00€
475mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11747757
|
Thermo Scientific™
941709 |
Ajusteur de force ionique de complexation (CISA) pour électrode chlorure | 2 x 1 L |
340.00€
2 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10598741
|
Thermo Scientific™
950210 |
ISA pour électrode dioxyde de carbone | 475 ml |
121.00€
475mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11777677
|
Thermo Scientific™
951011 |
Réactif alcalin pour électrode de cyanure | 475 ml |
122.00€
475mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
12993247
|
Thermo Scientific™
951210 |
ISA d’ajustement de pH pour électrode ammoniac | 475 ml |
122.00€
475mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
12881521
|
Thermo Scientific™
951211 |
ISA d’ajustement de pH pour électrode ammoniac | 475 ml |
113.00€
475mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
12903257
|
Thermo Scientific™
951213 |
Solution de stockage pour électrodes ammoniac | 475 ml |
73.50€
475mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11767687
|
Thermo Scientific™
956410 |
Tampon acide pour électrode oxyde d’azote | 475 ml |
130.00€
475mL |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11767807
|
Thermo Scientific™
977010 |
Réactif iodure pour électrode chlore résiduel | 5 x 50 ml |
113.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11737707
|
Thermo Scientific™
977011 |
Réactif acide pour électrode chlore résiduel | 475 ml |
97.80€
475mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Prenez des mesures d’ISE plus précises et reproductibles grâce aux ajusteurs de force ionique (ISA) ISE et réactifs spéciaux Thermo Scientific™ Orion™. Les ajusteurs de force ionique s’utilisent pour l’analyse avec électrodes sélectives d’ions ; les réactifs spéciaux s’utilisent avec certaines électrodes sélectives d’ions.
Garantie : Prêt à l’emploi
L’ajusteur de force ionique est ajouté à tous les échantillons et étalons pour créer une force ionique de fond uniforme permettant des mesures plus reproductibles. L’ISA d’ajustement de pH de l’ammoniac (951211) et l’ISA d’ajustement de pH de l’ammoniac à faible concentration (951210) comprennent tous deux une encre bleue indiquant le pH pour une vérification instantanée du pH correct des échantillons et des étalons d’ammoniac sans qu’une mesure de pH ne soit requise. L’ISA d’ajustement de pH de l’ammoniac (951211) évite la complexation de l’ammoniac et empêche la formation d’hydroxydes métalliques, ce qui permet la détermination de l’ammoniac total de l’échantillon et augmente la précision des résultats. L’ISA d’ajustement de pH de l’ammoniac à faible concentration (951210) est idéal pour les échantillons d’ammoniac dont la concentration est inférieure ou égale à 10 ppm et ne contenant pas d’interférences dues à du métal.
Tous les ajusteurs de force ionique et réactifs spéciaux sont conditionnés en flacons de 475 ml (1 pinte), sauf les ajusteurs suivants :
- Réf. 941709, conditionné en deux flacons de 1 litre (2 x 1 quart)
- Réf. 941609, conditionné en quatre flacons de 475 ml (4 x 1 pinte)
- Réf. 940909, conditionné en un flacon de 3,7 litres (1 gallon)
- Réf. 940999, conditionnée en 4 flacons de 3,7 litres (4 x 1 gallon)
Spécification
Électrode sélective d’ions | |
Réactifs pour électrodes sélectives d’ions | |
Ajusteurs de force ionique utilisés pour l’analyse avec des électrodes sélectives d’ions et des réactifs spéciaux utilisés avec certaines électrodes sélectives d’ions |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.