Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes nitrate Orion™
Les électrodes nitrate Thermo Scientific™ Orion 9307BNWP et Orion 9707BNWP ionplus mesurent simplement, précisément et économiquement le nitrate dans les solutions aqueuses.
142.00€ - 970.00€
Spécification
Dérive | potentiels stables et sans dérive |
---|---|
Jonction | La jonction Sure-Flow™ à écoulement libre garantit la stabilité |
À utiliser avec (équipement) | Appareils de mesure ISE |
Type | Électrode combinée sélective d’ions |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10304481
|
Thermo Scientific™
930701 |
Module de rechange pour électrode demi-cellule nitrate 9307BNWP ; 3/boîte |
371.00€
3 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10709361
|
Thermo Scientific™
930702 |
Module de rechange pour électrode demi-cellule nitrate 9307BNWP ; 1/boîte |
142.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10049140
|
Thermo Scientific™
9307BNWP |
Électrode nitrate demi-cellule avec connecteur BNC étanche |
857.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10374571
|
Thermo Scientific™
970701 |
Module de rechange pour électrode combinée Sure-Flow au nitrate 9707BNWP ; 1/boîte |
309.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10597401
|
Thermo Scientific™
9707BNWP |
Électrode combinée nitrate avec connecteur BNC étanche |
970.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les électrodes nitrate Thermo Scientific™ Orion 9307BNWP et Orion 9707BNWP ionplus mesurent simplement, précisément et économiquement le nitrate dans les solutions aqueuses.
L'électrode nitrate Orion 9707BNWP offre les avantages supplémentaires découlant du concept de référence Sure-Flow.
Une électrode de référence séparée est inutile avec cette électrode, ce qui la rend pratique pour les faibles volumes d'échantillon- La jonction Sure-Flow à écoulement libre garantit des potentiels stables et sans dérive
- Pratique pour la mesure des échantillons sales qui boucheraient les jonctions d'électrode conventionnelle, la jonction Sure-Flow peut être nettoyée en appuyant sur le capuchon de l'électrode
- Numéro de référence des étalons : 920706 - 0,1 M NaNO3 ; 920707 - 1 000 ppm N ; 930707 - 100 ppm N
- Numéro de catalogue ISA requis : 930711 ou 930710 / nitrate ISS
Spécification
potentiels stables et sans dérive | |
La jonction Sure-Flow™ à écoulement libre garantit la stabilité | |
Appareils de mesure ISE | |
Électrode combinée sélective d’ions |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.