Learn More
Fisherbrand™ Feuille de revêtement
Accessoire à utiliser avec des sécheurs de gel sous vide.
316.00€ - 377.00€
Spécification
Couleur | Translucide |
---|---|
Type | Feuille Overlay |
Matériau | Caoutchouc de silicone |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11739665
|
Fisherbrand™
|
Système de séchage de gel FB7747 Fisherbrand GD-4534 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12388546
|
Fisherbrand™
|
Système de séchage de gel FB7747 Fisherbrand GD-5040 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Deux sécheurs de gel à vide polyvalents pouvant accueillir n’importe quelle taille de gel jusqu’à 340 mm x 450 mm ou le grand format 500 mm x 400 mm.Les unités sont de construction extrêmement robuste. La base est en aluminium moulé avec un revêtement de protection résistant à la chaleur et pour faciliter la distribution uniforme de la chaleur. Le panneau de commande convivial est fabriqué en acier inox pour plus de solidité. Bien que les unités soient solidement construites, elles sont extrêmement légères pour un transport facile. Nécessite une pompe à vide/source adaptée.
Sèche les gels de séquençage de 330 mm x 500 mm en 30 min
- Sèche rapidement plusieurs gels de petit format
- Distribution uniforme de la chaleur via une membrane chauffante 800 W
- Contrôle précis de la température jusqu’à 90°C
- Minuteur 5 h pour l’élément chauffant et la pompe à vide, par incréments de 1 min.
- Couvercle transparent pour la visualisation du procédé de séchage
Spécification
Translucide | |
Feuille Overlay | |
Caoutchouc de silicone |