Learn More
P2X7/P2RX7 Antibody (7G1D6) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication
Marque:  Novus Biologicals NBP2-61748-0.025ml
missing translation for 'nacreCode'NA.46
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18674337
  • 203.00€ / 0.03mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
P2X7/P2RX7 Monoclonal specifically detects P2X7/P2RX7 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
P2X7/P2RX7
Monoclonal
1 mg/mL
Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000
ATP receptor, MGC20089, P2X purinoceptor 7, P2X7P2X7 receptor, P2X7R, P2Z receptor, Purinergic receptor, purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 7, purinergic receptor P2X7 variant A
Mouse
64.6 kDa
0.025 mL
5027
Purified
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
7G1D6
Unconjugated
PBS with 0.05% Sodium Azide
P2RX7
Purified recombinant fragment of human P2RX7 (AA: 226-452) expressed in E. Coli.
Protein G purified
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
IgG2b
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.