Learn More
P2X7/P2RX7 Antibody (7G1D6) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication
203.00€ - 607.00€
Spécification
Antigène P2X7/P2RX7
Clone 7G1D6
Concentration 1 mg/mL
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000
Applications Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18062586
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-61748
0.1 mL
607.00€
0.10mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18674337
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-61748-0.025ml
0.025 mL
203.00€
0.03mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
P2X7/P2RX7 Monoclonal specifically detects P2X7/P2RX7 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
Spécification
P2X7/P2RX7
1 mg/mL
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
5027
Purified recombinant fragment of human P2RX7 (AA: 226-452) expressed in E. Coli.
Primary
64.6 kDa
7G1D6
Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000
Monoclonal
Purified
ATP receptor, MGC20089, P2X purinoceptor 7, P2X7P2X7 receptor, P2X7R, P2Z receptor, Purinergic receptor, purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 7, purinergic receptor P2X7 variant A
P2RX7
IgG2b
Protein G purified