Learn More
p53 AIP1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
196.00€ - 468.00€
Spécification
Antigène p53 AIP1
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18612162
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-94841-0.02ml
0.02 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18633952
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-94841-0.1ml
0.1 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
p53 AIP1 Polyclonal antibody specifically detects p53 AIP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spécification
Spécification
p53 AIP1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Apoptosis, DNA Repair
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
63970
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500-1:2000
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
p53AIP1, p53-regulated apoptosis-inducing protein 1, tumor protein p53 regulated apoptosis inducing protein 1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-108 of human TP53AIP1 (NP_001238893.1). MGSSSEASFRSAQASCSGARRQGLGRGDQNLSVMPPNGRAQTHTPGWVSPCSENRDGLLPATAPGRLCSHRGADIPSFQTHQDPVTASGSSELHADCPQFRALDRAGN
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.