missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pancreatic Lipase Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | Pancreatic Lipase |
|---|---|
| Concentration | 0.23 mg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Quantité | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
16868133
|
Proteintech
11209-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16858133
|
Proteintech
11209-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Beskrivning
This gene is a member of the lipase gene family. It encodes a carboxyl esterase that hydrolyzes insoluble, emulsified triglycerides, and is essential for the efficient digestion of dietary fats. This gene is expressed specifically in the pancreas.Specifikationer
| Pancreatic Lipase | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Rat, Mouse | |
| P16233, P27657, Q6P8U6 | |
| 25702, 5406, 69060 | |
| Pancreatic Lipase Fusion Protein Ag1681 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| PNLIP |
| 0.23 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Lipase, Pancreatic Lipase, PL, PNLIP, PTL | |
| PNLIP | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel