missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Panendothelial Cell Antigen Antibody (MECA-32), DyLight 350, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NB100-77668UV
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Panendothelial Cell Antigen Monoclonal specifically detects Panendothelial Cell Antigen in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Spécification
| Panendothelial Cell Antigen | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| MECA32, MECA-32, Panendothelial Cell Antigen | |
| Rat | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 84094 | |
| Mouse | |
| IgG2a κ |
| Western Blot | |
| MECA-32 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| Plvap | |
| Mouse lymph node stromal cells. | |
| 0.5 mL | |
| Primary | |
| Pan endothelial cells except for CNS & muscle capillaries. | |
| Store at 4°C in the dark. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu