Learn More
Panendothelial Cell Antigen Antibody (MECA-32), DyLight 350, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
581.00€
Spécification
Antigène Panendothelial Cell Antigen
Clone MECA-32
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Conjugué DyLight 350
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18751222
Afficher les documents
Novus Biologicals
NB100-77668UV
0.5 mL
581.00€
0.50mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Panendothelial Cell Antigen Monoclonal specifically detects Panendothelial Cell Antigen in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Spécification
Spécification
Panendothelial Cell Antigen
Western Blot
DyLight 350
RUO
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
84094
Mouse lymph node stromal cells.
Primary
Store at 4°C in the dark.
MECA-32
Monoclonal
Rat
Mouse
MECA32, MECA-32, Panendothelial Cell Antigen
Plvap
IgG2a κ
Affinity Purified
Pan endothelial cells except for CNS & muscle capillaries.
Documents
Product Certifications
For Research Use Only