Learn More
Cole-Parmer™ Adaptateur de compression fileté en PFA Parker Hannifin™
Excellent choix pour connecter les systèmes de tubulure rigide et pour les applications nécessitant de résister à des pressions plus élevées que les raccords cannelés
57.95€ - 68.45€
Spécification
Type de produit | Adaptateur fileté de compression |
---|---|
Description | Compression x NPT(M) |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PFA |
Méthode de stérilisation | Autoclave ou oxyde d’éthylène |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11795688
|
Cole-Parmer™
31320-11 |
3/8 po |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11776028
|
Cole-Parmer™
31321-19 |
1/4 po |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11775708
|
Cole-Parmer™
31320-12 |
1/2 po |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Résistance chimique supérieure grâce à une composition en PFA durable.
- Profitez d’un joint étanche à des pressions plus élevées.
- Résistent à des pressions plus élevées que les raccords cannelés.
- Assemblez le raccord sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d’étanchéité et en utilisant l’écrou pour la comprimer afin de former un joint sécurisé.
Spécification
Adaptateur fileté de compression | |
Autoclavables | |
Autoclave ou oxyde d’éthylène | |
Transparent | |
375°F |
Compression x NPT(M) | |
PFA | |
3/8 in NPT(M) | |
150°psi | |
175°C |