Learn More
PARP1 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1D7D4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | PARP1 |
---|---|
Clone | 1D7D4 |
Concentration | 0.5 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16828475
|
Proteintech
66520-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16818475
|
Proteintech
66520-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This antibody was generated against the N-terminal region of human PARP1 and it recognizes the full-length as well as the cleavage of the PARP1.
Poly ADP-Ribose Polymerase (PARP) uses nicotinamide adenine dinucleotide (oxidized form) NAD as a substrate to catalyse the transfer of ADP-ribose to a variety of nuclear protein acceptors. Proteolysis of PARP to its stable 85kDa fragment is an early marker of programmed cell death (apoptosis) and is mediated by the caspase CPP32 protein. Cleavage occurs between Adp216 and Gly217, a site in PARP conserved across species.Spécification
PARP1 | |
0.5 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
ADPRT, ADPRT 1, ADPRT1, pADPRT 1, PARP, PARP 1, PARP1, poly (ADP ribose) polymerase 1, Poly [ADP ribose] polymerase 1, Poly[ADP ribose] synthase 1, PPOL | |
PARP1 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
1D7D4 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Mouse, Rat | |
P09874, P11103, P27008 | |
11545, 142, 25591 | |
PARP1 Fusion Protein Ag19173 | |
Primary | |
-20°C | |
PARP1 |