Learn More
3M™ Filtre à particules, série 2000
Click to view available options
:
Type de filtre : P2R
Description
- Filtres à particules légers dotés d’une faible résistance respiratoire
- Connexion de cartouche de type à baïonnette pour montage sur masque facial
- Filtres certifiés EN143:2000
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 143 : 2000, homologué CE |
| Type de connexion | Baïonnette |
| Description | Particules liquides et solides |
| Type de filtre | P2R |
| Type de produit | Filtre anti-particules |
| À utiliser avec (équipement) | Demi-masques et masques complets |