Learn More
3M™ Filtre à particules, P3 R, 2138
Les filtres à particules 3M™, 2138, s’insèrent dans n’importe quel demi-masque ou masque complet 3M™ réutilisable avec un raccord de type baïonnette. Nos filtres P3 R sont de petite taille et légers , avec une faible résistance respiratoire.
Marque: 3M™ 7000029735
103.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.06
Informations supplémentaires : Poids : 0.41850kg
Description
Pour une protection contre les particules solides et liquides, et contre l’ozone jusqu’à 10 × VLE, utilisez des filtres à particules 3M™ 2138. Protection supplémentaire contre les vapeurs organiques et les gaz acides à un niveau inférieur à la VLE. Nos filtres P3 R légers allient protection et confort. Ils sont suffisamment polyvalents pour pouvoir être utilisés avec toute notre gamme de demi-masques et masques complets réutilisables, afin de travailler en toute sécurité dans des environnements dangereux. Ils offrent une faible résistance respiratoire et un bon équilibre lorsqu’ils sont insérés dans votre masque, et grâce à flexibilité, ils s’adaptent confortablement sous les boucliers de soudage. Ils peuvent être rapidement et facilement mis en place et peuvent être utilisés avec n’importe quel masques réutilisables 3M™ avec un système de raccord à baïonnette.Spécification
P3 R | |
Baïonnette | |
Blanc | |
Filtre anti-particules | |
Demi-masques et masques complets |
EN 143 : 2000, homologué CE | |
10 x la valeur limite d’exposition aux vapeurs organiques / gaz acide en dessous de la valeur limite d’exposition, particules solides et liquides. Plus de protection contre l’ozone | |
P3R | |
Pharmaceutique, produits chimiques en poudre, construction, exploitation de la céramique, matériaux réfractaires | |
1 paire |